Documentos Principais
477818
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
257.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-6-10(7-5-9)14-11-3-1-2-8-13-11/h4-7,11H,1-3,8H2
chave InChI
MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran is a halogenated heterocycle that is used as a building block in organic synthesis.
Aplicação
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used as a starting material in the synthesis of 2-(4-lithiophenoxy)- tetrahydro-2H-pyran and 4-(tetrahydropyranyloxymethyl)phenyl magnesium bromide.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A Fast-Moving Copper-Based Molecular Shuttle: Synthesis and Dynamic Properties.
Durola F, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(16), 4124-4134 (2009)
End-group fidelity in nitroxide-mediated living free-radical polymerizations.
Rodlert M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 38(S1), 4749-4763 (2000)