Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
pb
130-132 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13BrO/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2
chave InChI
PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of (2S,3S)-1-[(triisopropylsilyl)oxy]-7-(benzyloxy)-2,3-(isopropylidenedioxy)-4(Z)-heptene.
- Preparation of 5-(3-Benzyloxypropoxy)psoralen (PAP-7).
- Total synthesis of zincophorin and (+)-anatoxin-a.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter