Documentos Principais
477427
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3,3-Difluoro-1,2-heptanediol
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CF2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
168.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]22/D +13°, c = 1.3 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
130-132 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(F)(F)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H14F2O2/c1-2-3-4-7(8,9)6(11)5-10/h6,10-11H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
chave InChI
NDZCPOSFHWMJGY-ZCFIWIBFSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)