Documentos Principais
474665
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
pf
188 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([H])=O
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-7-9-1-3-13-11(5-9)12-6-10(8-16)2-4-14-12/h1-8H
chave InChI
UJCACAOPZBJKIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,2′-Bipyridine-4,4′-dicarboxaldehyde is an organic building block.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)