Documentos
696722
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2,5-dicarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2Br2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
297.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(Br)c(C=O)sc1C=O
InChI
1S/C6H2Br2O2S/c7-5-3(1-9)11-4(2-10)6(5)8/h1-2H
chave InChI
UIIQKZFRHPLSLU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves