468479
4-Pentenoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
4-Pentenoic acid chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
125 °C (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
allyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H7ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2
chave InChI
JDKQTIKEGOOXTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)