125245
5-Chlorovaleroyl chloride
96%
Sinônimo(s):
5-Chloropentanoyl chloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
p.e.
38-39 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidade
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
chloro
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
chave InChI
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?