Documentos Principais
249432
Sigma-Aldrich
Undecanoyl chloride
99%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 978,00
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 978,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9COCl
Número CAS:
Peso molecular:
204.74
Beilstein:
1759226
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 978,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
135-136 °C/20 mmHg (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C11H21ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3
chave InChI
JUKPJGZUFHCZQI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Undecanoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • chrysotrione B, 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivative, isolated from the fruiting bodies of the basidiomycete Hygrophorus chrysodon[1]
  • 2-methylpentadecan-5-one[2]
  • 4-ketotetradecanoic acid[2]
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Gianluca Gilardoni et al.
Journal of natural products, 70(1), 137-139 (2007-01-27)
Chrysotriones A (1) and B (2), two new 2-acylcyclopentene-1,3-dione derivatives, were isolated from the fruiting bodies of the Basidiomycete Hygrophorus chrysodon, and their structures were established by spectroscopic data and synthesis of compound 2. They represent the first examples of
71. Experiments on the synthesis of carbonyl compounds. Part II. A general synthesis of saturated ketones, R? CO? CH2R'.
Bowman RE.
Journal of the Chemical Society, 325-329 (1950)