Documentos Principais
467138
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylphenethylsilane
≥98%
Sinônimo(s):
Chlorodimethyl(2-phenylethyl)silane, Dimethyl(2-phenylethyl)chlorosilane, Dimethyl(phenethyl)chlorosilane
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 995,00
R$ 995,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 995,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2Si(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
198.76
Beilstein:
2935510
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 995,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
p.e.
57 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15ClSi/c1-12(2,11)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
SBBQHOJYUBTWCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)