Documentos Principais
465658
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine methyl ester
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
233.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
206 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H19NO5/c1-6(12)7(8(13)15-5)11-9(14)16-10(2,3)4/h6-7,12H,1-5H3,(H,11,14)/t6-,7+/m1/s1
chave InChI
MZMWAPNVRMDIPS-RQJHMYQMSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)