465038
Beryllium nitrate solution
35 wt. % in H2O, 99.99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99%
concentração
35 wt. % in H2O
densidade
1.2 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Be++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Be.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
chave InChI
RFVVBBUVWAIIBT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?