Documentos Principais
464678
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
97%
Sinônimo(s):
Palladium diiodide, Palladium iodide, Palladous iodide
Selecione um tamanho
2 G
R$ 1.425,00
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 G
R$ 1.425,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
360.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.425,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
pf
350 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Method: Formation of a red-violet dye with chrom azurol S.
Measuring ranges may vary when used in combination with other photometers or methods than specified above.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)