Documentos Principais
203963
Sigma-Aldrich
Palladium(II) iodide
≥99.98% trace metals basis
Selecione um tamanho
2 G
R$ 1.363,00
R$ 1.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 G
R$ 1.363,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
I2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
360.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.363,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.98% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
Impurezas
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
pf
350 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Pd]I
InChI
1S/2HI.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
HNNUTDROYPGBMR-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)