Documentos Principais
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Sinônimo(s):
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 976,00
R$ 976,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 976,00
About This Item
Fórmula linear:
PtI2
Número CAS:
Peso molecular:
448.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 976,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
pf
360 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.