464171
Zirconium(IV) hydroxide
97%
Sinônimo(s):
R Zirconium Hydroxide, Zirconic acid, Zirconium hydroxide, Zirconium tetrahydroxide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
densidade
3.25 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O[Zr](O)(O)O
InChI
1S/4H2O.Zr/h4*1H2;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
HAIMOVORXAUUQK-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- A starting material to prepare sulfated zirconia catalyst for liquid-phase dehydration of sorbitol.
- To fabricate coated magnetic materials for the removal of anionic dyes from solution.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3