Documentos Principais
413801
Sigma-Aldrich
Zirconium acetate solution
in dilute acetic acid
Sinônimo(s):
Acetic acid, zirconium salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
Nível de qualidade
composição
Zr, 15.0-17.0% gravimetric
adequação da reação
core: zirconium
concentração
in dilute acetic acid
densidade
1.279 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Zr](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Zr/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
chave InChI
MFFVROSEPLMJAP-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Zirconium acetate solution is a metallic salt solution that can be used for a variety of applications such as:
  • a zirconium based precursor for the development of zirconia coatings
  • a stabilizer for colloidal solutions, controlled growth of ice crystals, water proofing, and flame retardant treatments
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ice-structuring mechanism for zirconium acetate
Deville S, et al.
Langmuir, 28(42), 14892-14898 (2012)
Electrochemical performance of solid oxide fuel cells having electrolytes made by suspension and solution precursor plasma spraying
Marr M, et al.
Journal of Power Sources, 245, 398-405 (2014)
Fabrication and characterization of spherical zirconia particles for direct force measurement using the atomic force microscope
Hook MS, et al.
Langmuir, 15(19), 6220-6225 (1999)
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.