Documentos
395420
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride tetrahydrofuran complex (1:2)
99%
Sinônimo(s):
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium, Zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex
About This Item
Fórmula linear:
ZrCl4 · 2OC4H8
Número CAS:
Peso molecular:
377.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Ensaio
99%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
pf
175-177 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
chave InChI
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges