357405
Zirconium(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 190 °C)
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zirconium
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
temperatura de transição
sublimation point 331 °C
densidade
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
- electrophilic addition reaction of indole with aldehydes/ketones to form bis(indolyl)methanes. electrophilic amination of activated arenes,
- transthioacetylization of acetals,
- deoxygenation of heterocyclic-N-oxides,
- reduction of nitro compounds,
- conversion of carbonyl compounds to 1,3-oxathiolanes,
- Biginelli reaction for the synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones,
- direct amide coupling of non activated carboxylic acids and amines,
- synthesis of quinoxalines and pyrido[2,3-b]pyrazines,
- deprotection of t-butyldimethylsilyl (TBDMS) ethers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges