Key Documents
462241
Sigma-Aldrich
Potassium pentamethylcyclopentadienide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15K
Número CAS:
Peso molecular:
174.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
pf
>230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
chave InChI
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Starting materials for low and high-valent uranium chemistry
  • Heterometallic ytterbium-alkali-metal boratabenzene complexes
  • Sandwich complexes of di- and trivalent ytterbium
  • Samarium(II) borohydrides
  • Half-sandwich scandium complexes
  • Rare-earth metal complexes
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)