461393
(S)-β-Methylphenethylamine
99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Phenyl-1-propylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D −35°, c = 1 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
pf
207 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m1/s1
chave InChI
AXORVIZLPOGIRG-MRVPVSSYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?