Documentos Principais
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
99%
Sinônimo(s):
(R)-2-Phenyl-1-propylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
3195646
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
197 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
chave InChI
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and