Documentos Principais
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
124.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
212-217 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
chave InChI
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)