Documentos Principais
455040
Sigma-Aldrich
Dimethyl (R)-(+)-malate
98%
Sinônimo(s):
Dimethyl (R)-2-hydroxysuccinate, Dimethyl D-malate
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 2.146,00
R$ 2.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 2.146,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3O2CCH2CH(OH)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Beilstein:
1908705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.146,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +6.6°, neat
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
104-108 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O5/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2/h4,7H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
chave InChI
YSEKNCXYRGKTBJ-SCSAIBSYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5