452521
Iron(III) phthalocyanine-4,4′,4′′,4′′′-tetrasulfonic acid,compound with oxygen monosodium salt hydrate
Dye content 80 %
Sinônimo(s):
Iron Phthalocyanine Complex
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 80%
pf
>300 °C (lit.)
λmax
635 nm
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].O=O.OS(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Fe-]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9ccc(cc79)S(O)(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S(O)(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.Fe.Na.O2.H2O/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-33-25(17)37-30-22-10-14(54(44,45)46)2-6-18(22)27(34-30)39-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(36-32)40-31-23-11-15(55(47,48)49)3-7-19(23)26(35-31)38-29;;;1-2;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52);;;;1H2/q-2;2*+1;;/p-1
chave InChI
LGPKILMWHLVKJQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- A homogeneous photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor based on the electronic transfer mediated by tetrasulfophthalocyanine.: This study by Wang et al. (2020) explores the use of Iron(III) phthalocyanine tetrasulfonic acid sodium salt as a mediator in a photoelectrochemical hydrogen sulfide sensor. The sensor demonstrated high sensitivity and stability, highlighting its potential application in environmental monitoring and industrial processes (Wang et al., 2020).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?