703214
Di-tetrabutylammonium cis-bis(isothiocyanato)bis(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)ruthenium(II)
95% (NMR)
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, N-719 dye
Ensaio
95% (NMR)
Formulário
powder
composição
Dye content, ≥90% HPLC
pf
250-260 °C
λmax
534, 393, 313 nm (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=N[Ru]N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C([O-])=O.OC(=O)c3ccnc(c3)-c4cc(ccn4)C([O-])=O
InChI
1S/2C16H36N.2C12H8N2O4.2CNS.Ru/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h2*5-16H2,1-4H3;2*1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q2*+1;;;2*-1;+2/p-2
chave InChI
MQGCPZMVNHGIPF-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye solar cells (DSCs) are third generation solar cells with the promise of high efficiency combined with low production costs. While present day DSCs provide light-to-electricity conversion of up to 11%, significant further improvement is envisaged through optimized materials and novel cell and module architectures.
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.