244805
Chromium(II) chloride
95%
Sinônimo(s):
Chromium dichloride, Chromous chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: chromium
Impurezas
may contain 1-5% insoluble matter
pf
824 °C (lit.)
densidade
2.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cr]Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3