Documentos Principais
449105
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
TRIS-d11
About This Item
Fórmula linear:
(DOCD2)3CND2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
p.e.
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
pf
162-165 °C (lit.)
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)