Documentos Principais
448184
Sigma-Aldrich
o-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Methylphenol-d8
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.165,00
R$ 4.165,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.165,00
About This Item
Fórmula linear:
CD3C6D4OD
Número CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.165,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
pf
32-34 °C (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
chave InChI
QWVGKYWNOKOFNN-IWRLGKISSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
o-Cresol ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
C85700
o-Cresol