Documentos Principais
425370
Sigma-Aldrich
Phenol-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuteriophenol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.659,00
5 G
R$ 4.826,00
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.659,00
5 G
R$ 4.826,00
About This Item
Fórmula linear:
C6D5OH
Número CAS:
Peso molecular:
99.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.659,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
crystals
p.e.
182 °C (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
Phenol-2,3,4,5,6-d5 is an isotope-labeled analog of phenol, wherein 2,3,4, 5, and 6th protons of phenol are replaced by deuterium.
Aplicação
Phenol-2,3,4,5,6-d5 can be used as an internal analytical standard for accurate data interpretation using various analytical techniques.[1][2]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Naphthalene-d8 99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176044
Naphthalene-d8
2-Fluorophenol 98%
Sigma-Aldrich
F12804
2-Fluorophenol
Fenol BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
P5566
Fenol
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)
Development of molecularly imprinted polymer in porous film format for binding of phenol and alkylphenols from water
Gryshchenko AO and Bottaro CS
International Journal of Molecular Sciences, 15, 1338-1357 (2014)