Documentos Principais
448192
Sigma-Aldrich
m-Cresol-d8
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3-Methylphenol-d8
About This Item
Fórmula linear:
CD3C6D4OD
Número CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
p.e.
203 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+8
cadeia de caracteres SMILES
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D/hD
chave InChI
RLSSMJSEOOYNOY-IWRLGKISSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)