Documentos Principais
447641
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) isopropoxide
97%
Sinônimo(s):
Germanium tetraisopropoxide, Isopropyl germanate(IV), Tetraisopropoxygermane, Tetraisopropoxygermanium
About This Item
Fórmula linear:
Ge(OCH(CH3)2)4
Número CAS:
Peso molecular:
308.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: catalyst
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C12H28GeO4/c1-9(2)14-13(15-10(3)4,16-11(5)6)17-12(7)8/h9-12H,1-8H3
chave InChI
PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)