Documentos Principais
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15Cl3Ti
Número CAS:
Peso molecular:
289.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
pf
200 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Transesterification reactions
  • Styrene polymerization
  • Piano-stool catalyst
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)