Documentos Principais
445452
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-7-azabenzotriazole
98%
Sinônimo(s):
3H-[1,2,3]-Triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol, HOAt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N4O
Número CAS:
Peso molecular:
136.11
Beilstein:
1211115
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
98%
pf
213-216 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
On1nnc2cccnc12
Informações legais
Sold under agreement with PE Biosystems
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)