Documentos Principais
439401
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetyl chloride
97%
Sinônimo(s):
Thiophenoxyacetyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
186.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5825 (lit.)
densidade
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
thioether
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(Phenylthio)acetyl chloride is an acid halide. It participates in the Friedel -Crafts acylation of arenes to afford α-sulfenylated acetophenones.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)