301019
Benzyloxyacetyl chloride
95%
Sinônimo(s):
α-(Benzyloxy)acetyl chloride, (Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-(Benzyloxy)acetyl chloride, 2-(Phenylmethoxy)acetyl chloride, 2-Phenylmethoxyacetyl chloride
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
84-87 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
chave InChI
QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- (S)-3-(methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitrile, key intermediate in the preparation of fluoroquinolone antibiotic for respiratory tract infections
- non-racemic helicene
- β-lactams
- substituted 2-azetidinones for further elaboration into annulated β-lactams
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter