438456
Sodium azide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydrazoic acid sodium salt, NSC 3072
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
solubilidade
soluble 65 g/L at 20 °C (completely)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]N=[N+]=[N-]
InChI
1S/N3.Na/c1-3-2;/q-1;+1
chave InChI
PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for:
- Oxidative decarboxylation
- Michael addition reactions
Reagent for synthesis of
- Blue fluorescent copolymers
- Metal phosphonates
- Arenes via aminations
Involved in regioselective synthesis of prianosin B
luvas sugeridas para proteção de respingos
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2