43749
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
technical, ≥90% (GC)
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid ethyl ester trimethylenemercaptal
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥90% (GC)
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
pb
75-77 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H12O2S2/c1-2-9-6(8)7-10-4-3-5-11-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55 °C - closed cup