437174
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate
98%, contains 500-1000 ppm BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl trans -4-methoxycinnamate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
500-1000 ppm BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pb
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
chave InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
219 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?