436135
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
121-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
chave InChI
JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?