Documentos
534153
Sigma-Aldrich
5′-Bromo-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
3−Bromo-6−hydroxy-5−nitroacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
260.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
129-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
chave InChI
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3