Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
pf
4 °C (lit.)
densidade
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
chave InChI
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
251.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
122 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?