Documentos
435996
Sigma-Aldrich
Tin(II) tetrafluoroborate solution
50 wt. % in H2O
About This Item
Fórmula linear:
Sn(BF4)2
Número CAS:
Peso molecular:
292.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
forma
liquid
concentração
50 wt. % in H2O
densidade
1.67 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[SnH2++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Aplicação
Employed in metal plating.
Visite a Biblioteca de Documentos
Prod. Finish., 58, 175-175 (1993)