Merck
Pular para
11625
Di-tert-butyl azodicarboxylate
purum, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
Bis(1,1-dimethylethyl)azodicarboxylate, DBAD, Di-tert-butyl azodiformate, NSC 109889
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 407,00
25 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 1.278,00
Sobre este item
Fórmula linear:
(CH3)3COCON=NCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
230.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-796-9
Beilstein/REAXYS Number:
1911434
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
R$ 407,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
89-92 °C
functional group
azo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)\N=N\C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-9(2,3)15-7(13)11-12-8(14)16-10(4,5)6/h1-6H3/b12-11+
InChI key
QKSQWQOAUQFORH-VAWYXSNFSA-N
General description
Di-tert-butyl azodicarboxylate is a an acid labile reagent for Mitsunobu reactions allowing facile isolation of products and for the electrophilic amination and hydrazination of enolates and lithium alkyls.
Application
Reactant for:
  • Preparation of hexapeptide key fragments via stereoselective selenocyclization/oxidative deselenylation or hydrazination/cyclization reactions
  • Asymmetric Michael addition reactions
  • Preparation of dipeptidyl peptidase IV dependent water-soluble prodrugs via Mitsunobu reaction
  • Synthesis of pyrroloisoquinoline template via stereoselective N-acyliminium-mediated cyclization and enolate amination for synthesis of peptidomimetic compounds
  • Barbier-type propargylation reactions
  • Synthesis of bacterial peptide deformylase (PDF) inhibitor fumimycin
  • Asymmetric amination of glycine Schiff bases
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
135992270822205249
description
purum, ≥98.0% (GC)
description
98%
description
98%
description
ReagentPlus®, 99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid or liquid
mp
89-92 °C
mp
89-92 °C (lit.)
mp
33-37 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
functional group
azo
functional group
azo
functional group
ester
functional group
carbonate
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-tert-butyl azodicarboxylate
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
EPI (equipamento de proteção individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)