Documentos Principais
435937
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) fluoride
99%
Sinônimo(s):
Ceric fluoride, Cerium tetrafluoride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 374,00
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 374,00
About This Item
Fórmula linear:
CeF4
Número CAS:
Peso molecular:
216.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 374,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
reaction type: Fluorinations
cadeia de caracteres SMILES
F[Ce](F)(F)F
InChI
1S/Ce.4FH/h;4*1H/q+4;;;;/p-4
chave InChI
SWURHZJFFJEBEE-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Employed in the fluorination of hydrocarbons.[1]
Reactant for:
  • Synthesis of sodium-rare earth silicate oxide-fluoride apatites
  • C60 fluorination with rare earth metal tetrafluorides
  • Synthesis of cerium(IV) fluoride compounds
Reagent for:
  • Fluorination of fluorocyclobutene with high-valency metal fluoride
Catalyst for Hantzsch reaction
Used for stain etching to form microporous silicon
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Zh. Org. Khim., 30, 1221-1221 (1994)
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.