435643
Ethyltrimethoxysilane
≥97%
Sinônimo(s):
Dow Corning® product 1-6321
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
123-124 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C5H14O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
SBRXLTRZCJVAPH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)