Documentos
431141
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
98% dry basis
Sinônimo(s):
3-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
About This Item
Fórmula linear:
CF3C6H3-2-(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
205.13
Beilstein:
2844022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98% dry basis
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezas
≤4.0% Water (Karl Fischer)
pf
157-160 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-1-2-4(6(5)12)7(13)14/h1-3H,12H2,(H,13,14)
chave InChI
UNLVJVQEDSDPIN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A useful intermediate for the syntheses of antimicrobial benzoisothiazolones and dithiobis(benzamides).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
European Journal of Medicinal Chemistry, 29, 743-743 (1994)