Documentos Principais
282073
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 582,00
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 582,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N4O2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
128.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 582,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
182 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
chave InChI
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) has been used in the synthesis of new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)] solvents[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cheng-Yong Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(11), 3576-3586 (2004-03-18)
An effective solvothermal procedure has been developed to synthesize the new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)].solvents, using either 3-amino-1,2,4-triazole (AmTAZ) or 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) and a choice of several Zn(II) salts as starting materials. The three-dimensional structure displays open-ended, hollow nanotubular
Questions
  1. Solubility of 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
    1 answer
    1. The solubility of this product is not determined. However, various sources state the product can be solubilized in water. The exact concentration is not determined.