A5879
2-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethyl)-2-thiopseudourea dihydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
pf
190-196 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
cadeia de caracteres SMILES
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
chave InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3