Documentos Principais
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.560,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Beilstein:
2660895
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
210-215 °C
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
chave InChI
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)