Documentos Principais
1.05669
Supelco
Brometo de lítio
extra pure
About This Item
Fórmula linear:
LiBr
Número CAS:
Peso molecular:
86.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
>1265 °C/1013 hPa
pf
550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1